Learn More
2,6-Diaminopurin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497557
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11497557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15649.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1904-98-9 | C5H6N6 | 150.145 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1904-98-9
Summenformel C5H6N6
Molekulargewicht (g/mol) 150.145
MDL-Nummer MFCD00213668
InChI-Schlüssel MSSXOMSJDRHRMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diaminopurine, 9h-purine-2,6-diamine, 2-aminoadenine, 1h-purine-2,6-diamine, 2,6-diamino-9h-purine, purine, 2,6-diamino, purine-2,6-diyldiamine, unii-49p95bau4z, ccris 923, purine-2,6-diamine
PubChem CID 30976
ChEBI CHEBI:40235
IUPAC-Name 7H-Purin-2,6-Diamin
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC(=N2)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Diaminopurine
Schmelzpunkt ∼302°C
Menge 1 g
Beilstein 9624
Merck Index 14,2985
Formelmasse 150.14
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Diaminopurine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1H-Purine-2,6-diamine