Learn More
2,6-Diaminopurin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10544731 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10544731
Marke: Thermo Scientific Acros 295270050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Diaminopurine
Namenshinweis 98%
CAS 1904-98-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 302°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H6N6
MDL-Nummer MFCD00071537
Menge 5 g
Merck Index 15, 2987
Synonym 2,6-diaminopurine, 9h-purine-2,6-diamine, 2-aminoadenine, 1h-purine-2,6-diamine, 2,6-diamino-9h-purine, purine, 2,6-diamino, purine-2,6-diyldiamine, unii-49p95bau4z, ccris 923, purine-2,6-diamine
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.38g/L water (20°C)
InChI-Schlüssel MSSXOMSJDRHRMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC(=N2)N)N
IUPAC-Name 7H-Purin-2,6-Diamin
Molekulargewicht (g/mol) 150.14
PubChem CID 30976
ChEBI CHEBI:40235
Formelmasse 150.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Granulat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Diaminopurine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.