Learn More
2,6-Diazaspiro[3.3]Heptan-2-Carboxylsäure tert-Butylester-Hemioxalat, TRC
Artikelnummer. 30368374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368374 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368374 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD417620100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic Acid tert-Butyl Ester Hemioxalate
CAS 1041026-71-4
Summenformel 2(C10H18N2O2) . C2H2O4
Menge 100 mg
Synonym 2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl Ester Ethanedioate (2:1)
InChI-Formel InChI=1S/2C10H18N2O2.C2H2O4/c2*1-9(2,3)14-8(13)12-6-10(7-12)4-11-5-10;3-1(4)2(5)6/h2*11H,4-7H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(CNC2)C1.CC(C)(C)OC(=O)N3CC4(CNC4)C3.OC(=O)C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 486.6