Learn More
2,6-Dibrom-4-fluorphenol, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11486516
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11486516 5 g 5 Gramm
11496516 25 g 25 Gramm
11406526 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486516 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24782.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 344-20-7
Summenformel C6H3Br2FO
Molekulargewicht (g/mol) 269.895
MDL-Nummer MFCD00002317
InChI-Schlüssel RRAZCUUOWIDAJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,6-dibromo-4-fluoro, 2,6-dibromo-4-fluoro-phenol, pubchem2868, acmc-209i7j, ksc494q8h, emolecules 492569, 1-bromo-3,4,5-trifluorobezene, attercop-chm at113643, 2,6-dibromo-4-fluorophenol
PubChem CID 67654
IUPAC-Name 2,6-dibrom-4-Fluorphenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromo-4-fluorophenol
Schmelzpunkt 54°C to 56°C
Geruch Phenol-like
Menge 5 g
Beilstein 1868033
Formelmasse 269.91
Reinheit (%) ≥98%