Learn More
2,6-Dibrom-4-(Trifluoromethoxy)Benzemin, TRC
Artikelnummer. 30136504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136504 50 g 50 Gramm
30010314 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136504 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42620050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88149-49-9
Summenformel C7H4Br2F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 334.92
Synonym 2,6-Dibromo-4-trifluoromethoxyaniline
SMILES BrC1=C(N)C(Br)=CC(OC(F)(F)F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)benzenamine
Menge 50 g