Learn More
2,6-dibromo-4-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402114
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10402114 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10255994 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402114 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW02789DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 72678-19-4
Summenformel C7H4Br2F3N
Molekulargewicht (g/mol) 318.919
MDL-Nummer MFCD00068181
InChI-Schlüssel DRSMEHXBOXHXDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 144565
IUPAC-Name 2,6-dibrom-4-(trifluormethyl)anilin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3,5-dibromobenzotrifluoride, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine,2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, benzenamine, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, pubchem2805, acmc-209ony, buttpark 29\06-99, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl-phenylamine
Formelmasse 318.92
Reinheit (%) 97%