Learn More
2,6-Dibrom-4-(Trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382926
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382926 1 g 1 Gramm
11392926 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11382926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10658.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 72678-19-4 | C7H4Br2F3N | 318.919 g/mol
Used in enantio-and diastereoselective addition reation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der enantio-und diastereoselektiven Additionsreaktion verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72678-19-4
Summenformel C7H4Br2F3N
Molekulargewicht (g/mol) 318.919
MDL-Nummer MFCD00068181
InChI-Schlüssel DRSMEHXBOXHXDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3,5-dibromobenzotrifluoride, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine,2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, benzenamine, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, pubchem2805, acmc-209ony, buttpark 29\06-99, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl-phenylamine
PubChem CID 144565
IUPAC-Name 2,6-dibrom-4-(trifluormethyl)anilin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Siedepunkt 64°C to 65°C (0.1 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 6314196
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 318.93
Reinheit (%) 97%