Learn More
2,6-Dibromnaphthalin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352897 1 g 1 Gramm
11362897 5 g 5 Gramm
11372897 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16134.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13720-06-4 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
2,6-Dibromonaphthalene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It reacts with hexylmagnesium bromide to form 2,6-Dihexyl-naphthalene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dibromonaphthalin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, für Pharmazeutika und Agrochemikalien. Reagiert mit Hexylmagnesiumbromid zu 2,6-Dihexylnaphthalin.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13720-06-4
Summenformel C10H6Br2
Molekulargewicht (g/mol) 285.97
MDL-Nummer MFCD01026462
InChI-Schlüssel PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene
PubChem CID 640591
IUPAC-Name 2,6-Dibromnaphthalin
SMILES BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromonaphthalene
Schmelzpunkt 162°C to 167°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 285.97
Reinheit (%) 99%