Learn More
2,6-Dibromnaphthalin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15284764 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15284764 25 g Glasflasche 25 Gramm
15264764 1 g Glasflasche -
15274764 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15284764 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449340250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13720-06-4 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13720-06-4
Summenformel C10H6Br2
Molekulargewicht (g/mol) 285.97
MDL-Nummer MFCD01026462
InChI-Schlüssel PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene
PubChem CID 640591
IUPAC-Name 2,6-Dibromnaphthalin
SMILES BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dibromonaphthalene
Schmelzpunkt 162°C to 167°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 285.97
Reinheit (%) 99%