Learn More
2,6-Dibromophenol-3,4,5-d3, CDN
Artikelnummer. 30317858
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317858
Marke: CDN CDND43490.1G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromophenol ring-d3
CAS 1219803-14-1
Summenformel C6 2H3 H Br2 O
Menge 0.1 g
Synonym 2,6-Dibromophenol D3, 2,6-Dibromophenol (ring-D3), 2,6-Dibromophenol-3,4,5-D3, 2,6-Dibromo-3,4,5-trideuteriophenol D3
InChI-Formel InChI=1 S/C6H4Br2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9 H/i1D,2 D,3 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(Br)c(O)c(Br)c1[2 H]
IUPAC-Name 2,6-dibromo-3,4,5-trideuteriophenol
Molekulargewicht (g/mol) 254.92
Formelmasse 252.8817 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity