Learn More
2,6-Dibrompyrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488018 5 g 5 Gramm
15478018 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488018 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61468.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23229-25-6 | C4H2Br2N2 | 237.88 g/mol
2,6-Dibromopyrazine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dibrompyrazin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lagerungstemperatur 2-4 °C. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23229-25-6
Summenformel C4H2Br2N2
Molekulargewicht (g/mol) 237.88
MDL-Nummer MFCD09834804
InChI-Schlüssel JXKQTRCEKQCAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyrazine, acmc-1cj6s, ksc201c7f
PubChem CID 20361700
IUPAC-Name 2,6-Dibrompyrazin
SMILES BrC1=CN=CC(Br)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromopyrazine
Farbe Weiß bis braun
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 237.88
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff