Learn More
2,6-dichloro-1,3-benzothiazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10130792
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10130792 1 g 1 Gramm
10446862 10 g 10 Gramm
10644585 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10130792
Marke: Thermo Scientific Maybridge SB01025DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 3622-23-9
Summenformel C7H3Cl2NS
Molekulargewicht (g/mol) 204.068
InChI-Schlüssel QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzothiazole, 2,6-dichlorobenzo d thiazole, benzothiazole, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzothiazole, 2,6-dichloro benzothiazole, pubchem17324, acmc-1adss, ksc490o9j
PubChem CID 77176
IUPAC-Name 2,6-Dichloro-1,3-Benzothiazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichloro-1, 3-benzothiazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 204.08
Reinheit (%) 97%