Learn More
2,6-Dichlor-3-cyan-4-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11404237
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11404237 1 g -
11414237 5 g 5 Gramm
11424237 25 g 25 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11404237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20346.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 875-35-4
Summenformel C7H4Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 187.023
MDL-Nummer MFCD00052633
InChI-Schlüssel LSPMHHJCDSFAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-methylnicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyano-4-methylpyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-4-methylpyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-4-methyl pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-4-methyl, 3-cyano-4-methyl-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-methyl-3-cyanopyridine, 2,6-dichloro-4-methylnicotinonitrile 3-cyano-2,6-dichloro-4-methylpyridine, pubchem15375, acmc-209qo9
PubChem CID 70131
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-4-Methylpyridin-3-Carbonitril
SMILES CC1=CC(=NC(=C1C#N)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-3-cyano-4-methylpyridine
Schmelzpunkt 108°C to 112°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 187.03
Reinheit (%) 97%