Learn More
2,6-Dichlor-3-cyan-4-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7025037
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11404237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20346.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 875-35-4
Summenformel C7H4Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 187.023
MDL-Nummer MFCD00052633
InChI-Schlüssel LSPMHHJCDSFAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-methylnicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyano-4-methylpyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-4-methylpyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-4-methyl pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-4-methyl, 3-cyano-4-methyl-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-methyl-3-cyanopyridine, 2,6-dichloro-4-methylnicotinonitrile 3-cyano-2,6-dichloro-4-methylpyridine, pubchem15375, acmc-209qo9
PubChem CID 70131
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-4-Methylpyridin-3-Carbonitril
SMILES CC1=CC(=NC(=C1C#N)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-3-cyano-4-methylpyridine
Schmelzpunkt 108°C to 112°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 187.03
Reinheit (%) 97%