Learn More
2,6-Dichlor-3-Cyanopyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041666
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15460199 250 mg 250 Milligramm
15440199 1 g 1 Gramm
15450199 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15460199
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63480.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 40381-90-6 | C6H2Cl2N2 | 172.996 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40381-90-6
Summenformel C6H2Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 172.996
MDL-Nummer MFCD03411341
InChI-Schlüssel LFCADBSUDWERJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloronicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyanopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-nicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloropyridine-3-carbonitrile, pubchem14370, acmc-20a0s7, ksc495i4d, 3-cyano-2,6-dichloropyridine
PubChem CID 12605538
IUPAC-Name 2,6-Dichlorpyridin-3-Carbonitril
SMILES C1=CC(=NC(=C1C#N)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
Schmelzpunkt 121°C to 125°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 173
Reinheit (%) 97%