Learn More
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344386
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11344386 250 mg 250 Milligramm
11334386 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11344386 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20003.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 55304-75-1 | Molecular Formula: C6H2Cl2F3N | Molecular Weight: 215.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55304-75-1
Summenformel C6H2Cl2F3N
Molekulargewicht (g/mol) 215.98
MDL-Nummer MFCD00042245
InChI-Schlüssel UPWAAFFFSGQECJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl-pyridine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl pyridine, puriss, pubchem9238, acmc-20a2ib, 2,6-dichloro-5-trifluoromethylpyridine
PubChem CID 1810337
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-3-(Trifluormethyl)Pyridin
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)N=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Siedepunkt 194°C to 196°C
Brechungsindex 1.4845
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1570287
Formelmasse 215.99
Reinheit (%) 98%