Learn More
2,6-Dichlor-4-(chlormethyl)-pyridin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10497622
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10497622 250 mg 250 Milligramm
10141172 1 g 1 Gramm
10758645 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10497622 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00840CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 101990-72-1
Summenformel C6H4Cl3N
Molekulargewicht (g/mol) 196.455
InChI-Schlüssel UYBVOPLURVHJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-chloromethyl pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-chloromethyl, acmc-20dwvl, 2,6-dichloro-isonicotinyl chloride, 2,6-dichloro-4-chloromethyl-pyridine, 4-chloromethyl-2,6-dichloropyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-chloromethyl-9ci, pyridine,2,6-dichloro-4-chloromethyl
PubChem CID 2794626
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-4-(chlormethyl)pyridin
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Formelmasse 196.46
Reinheit (%) 95%