Learn More
2,6-Dichlor-4-hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
As starting reagents proposed to use 4-hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyde and 2,6-dichloro-4-hydroxybenzaldehyde easily available by straightforward syntheses from commercial products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wurde vorgeschlagen, als Ausgangsreagenzien 4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyd und 2,6-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyd ohne großen Aufwand durch einfache Synthesen aus kommerziellen Produkten zu verwenden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde |
| Schmelzpunkt | 224°C to 229°C |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 191.01 |
| Reinheit (%) | 98% |