Learn More
2,6-Dichlor-4-(trifluoromethyl)nicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10744583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10744583 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10140702 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10744583 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF03850DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 13600-42-5
Summenformel C7HCl2F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 240.99
MDL-Nummer MFCD00084977
InChI-Schlüssel WRXXBTBGBXYHSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl nicotinonitrile, 3-cyano-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 2,6-dichloro-3-cyano-4-trifluoromethylpyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, pubchem9225, buttpark 4357-39, ksc496s7t
PubChem CID 2736726
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin-3-carbonitril
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 241
Reinheit (%) 97%