Learn More
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)-pyridin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10149032
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10149032 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10715283 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10205624 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10149032 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB06360EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175277-67-5
Summenformel C6H3Cl2F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 231.00
MDL-Nummer MFCD00173957
InChI-Schlüssel BVJJNBRZQVLPIC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735898
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-4-(Trifluormethyl)-Pyridin-3-Amin
SMILES NC1=C(Cl)N=C(Cl)C=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 3-amino-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-amino-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem2205, 2,6-dichloro-3-amino-4-trifluoromethylpyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine,2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl
Formelmasse 231
Reinheit (%) 97%