Learn More
2,6-Dichloro-7-deazapurine, TRC
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichloro-7-deazapurine |
| CAS | 90213-66-4 |
| Summenformel | C6 H3 Cl2 N3 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 2,4-dichloro- (ACI), 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 2,4-dichloro- (9CI), 2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine (ACI), 2,4-Dichloro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-1-2-9-5(3)11-6(8)10-4/h1-2H,(H,9,10,11) |
| SMILES | Clc1nc(Cl)c2cc[nH]c2n1 |
| IUPAC-Name | 2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 188.01 |
| Formelmasse | 186.9704 |