Learn More
2,6-Dichlor-7-methylpurin, 98 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpecifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichloro-7-methylpurine |
| CAS | 2273-93-0 |
| Schmelzpunkt | 192.0°C to 195.0°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C6H4Cl2N4 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2,6-dichloro-7-methyl-7h-purine, 7h-purine, 2,6-dichloro-7-methyl, purine, 2,6-dichloro-7-methyl, 2,6-dichlor-7-methyl-7h-purin, zlchem 60, pubchem9788, 5-26-11-00258 beilstein handbook reference, purine,6-dichloro-7-methyl, 2,6-dichloro-7-methyl-purin, 2,6-dichloro-7-methyl-purine |
| InChI-Schlüssel | HVMUWHZAZGTMJK-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |