Learn More
2,6-Dichloranilin, TRC
Artikelnummer. 30137468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137468 50 g 50 Gramm
17929639 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137468 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43180550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-31-1
Summenformel C6 H5 Cl2 N
Molekulargewicht (g/mol) 162.02
Synonym 2,6-Dichloroaniline, Clonidine Hydrochloride Imp. C (EP), 2,6-Dichlorophenylamine, 2,6-Dichlorobenzenamine
IUPAC-Name 2,6-Dichloroanilin
SMILES Nc1c(Cl)cccc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloroaniline
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Formelmasse 160.9799