Learn More
2,6-Dichlorbenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30378831
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378831 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378831 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4318502.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorobenzaldehyde
CAS 83-38-5
Summenformel C7H4Cl2O
Menge 2.5 g
Synonym o,o'-Dichlorobenzaldehyde, NSC 7193
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
SMILES Clc1cccc(Cl)c1C=O
IUPAC-Name 2,6-Dichlorbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 175.01
Formelmasse 173.9639