Learn More
2,6-Dichlorbenzaldoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081399
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11484060 5 g 5 Gramm
11470143 25 g 25 Gramm
11480143 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11484060
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11351.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25185-95-9 | C7H5Cl2NO | 190.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25185-95-9
Summenformel C7H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 190.02
MDL-Nummer MFCD00013938
InChI-Schlüssel YBSXDWIAUZOFFV-ONNFQVAWSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzaldoxime, 2,6-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,6-dichlorobenzaloxime, 2,6-dichloro benzyloxime, z-2,6-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,6-dichlorophenyl hydroxyimino methane, z-n-2,6-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, z-2,6-dichlorobenzaldehydeoxime, e-n-2,6-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, e-2,6-dichlorobenzaldehyde oxime
PubChem CID 9581041
IUPAC-Name (NE)-N-[(2,6-dichlorphenyl)methyliden]hydroxylamin
SMILES O\N=C\C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorobenzaldoxime
Schmelzpunkt 147°C to 151°C
Menge 5 g
Beilstein 2046662
Formelmasse 190.03
Reinheit (%) 97%