Learn More
2,6-Dichlordiphenylamin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15462218
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15462218
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55848.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15307-93-4
Summenformel C12H9Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 238.11
MDL-Nummer MFCD00269648
InChI-Schlüssel HDUUZPLYVVQTKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorodiphenylamine, n-phenyl-2,6-dichloroaniline, benzenamine, 2,6-dichloro-n-phenyl, 2,6-dichlorophenyl phenylamine, dichlorophenylaniline, 2,6-dichlorophenylaniline, diphenylamine,2,6-dichloro, n-phenyl 2,6-dichloroaniline, n-2,6-dichlorophenyl aniline, #
PubChem CID 84867
IUPAC-Name 2,6-Dichloro-N-Phenylanilin
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorodiphenylamine
Schmelzpunkt 50°C to 53°C
Farbe Braun
Flammpunkt 110°C (230°F)
Menge 1 g
Formelmasse 238.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest