Learn More
2,6-Dichlorformanilid, TRC
Artikelnummer. 30387798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387798 10 g
30370656 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387798 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43440010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10113-35-6
Summenformel C7H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 190.03
Synonym 2,6-Dichloro-N-formylaniline, 2,6-Dichloroformanilide, 2,6-Dichlorophenylformamide, 2',6'-Dichloroformanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)formamide
SMILES Clc1cccc(Cl)c1NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloroformanilide
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H5Cl2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-4H,(H,10,11)
Formelmasse 188.9748