Learn More
2,6-Dichlorindophenol, Natriumsalz-Hydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11985591
Marke: Thermo Scientific Acros 152871000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1266615-56-8 | C12H6Cl2NNaO2 | 290.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1266615-56-8
Summenformel C12H6Cl2NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 290.07
MDL-Nummer MFCD00150014
InChI-Schlüssel CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M
Synonym Tillman's reagent hydrate
PubChem CID 23696612
SMILES [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate
Prozentgehaltsbereich 98+%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name Natrium;4-[(3,5-Dichlor-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Ylidene)Amino]Phenolat
Formelmasse 290.07
Verlust bei Trocknung 14% max. (1 g, 120°C)
Reinheit (%) ≥98%
Verpackung Glasflasche
Eignung For determination of ascorbic acid: Passes Test
Farbe Dunkelgrün
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver