Learn More
2,6-Dichlorphenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichlorophenol |
| CAS | 87-65-0 |
| Summenformel | C6 H4 Cl2 O |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2,6-Dichlorophenol, NSC 60647 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC-Name | 2,6-Dichlorphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163 |
| Formelmasse | 161.9639 |