Learn More
2,6-Dichlorphenolindophenol-Natriumsalzhydrat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichlorphenolindophenol-Natriumsalzhydrat |
| Schmelzpunkt | >300 °C |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3641229 |
| IUPAC-Name | Natrium-2,6-dichlor-4-[(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)amino]benzol-1-olat |
| Formelmasse | 290.08 g/mol (wasserfreie Basis) |
| Verlust bei Trocknung | ≤14 % (120 °C) |
| Geruch | Geruchlos |
| Verpackung | Glasflasche |
| Farbe | Grün |
| Mehr anzeigen |