Learn More
2,6-Dichlorphenolindophenol (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30350309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30350309 500 mg -
30351090 1 g 1 Gramm
30366845 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30350309 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC177310500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 956-48-9
Summenformel C12H7Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 268.1
Synonym 2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-dichloro-4-[(4-hydroxyphenyl)imino]-, ndophenol, 2,6-dichloro- (8CI), 2,6-Dichloro-4-[(4-hydroxyphenyl)imino]-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-Dichloroindophenol, DCIP, DCPIP, DPIP, Dichloroindophenol, Dichlorophenolindophenol, Dichlorophenylindophenol, Indochlorophenol, Tillmans Reagent, p-Hydroxyphenyl-2,6-dichloro-p-benzoquinoneimine
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-4-(4-Hydroxyphenyl)Iminocyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES Oc1ccc(cc1)N=C2C=C(Cl)C(=O)C(=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorophenolindophenol (Technical Grade)
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H7Cl2NO2/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7/h1-6,16H
Formelmasse 266.9854