Learn More
2,6-Dichlorphenylisothiocyanat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11323306 1 g 1 Gramm
11333306 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323306 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12672.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6590-95-0 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6590-95-0
Summenformel C7H3Cl2NS
Molekulargewicht (g/mol) 204.07
MDL-Nummer MFCD00041056
InChI-Schlüssel SUCGVQHNGIQXGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,6-dichlorophenylisothiocyanate, benzene, 1,3-dichloro-2-isothiocyanato, 1,3-dichloro-2-isothiocyanato-benzene, benzene,1,3-dichloro-2-isothiocyanato, c7h3c12ns, 2,6-dichlorobenzenisothiocyanate, 2,6-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,3-dichloro-2-thioisocyanato-benzene, 2,6-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
PubChem CID 123239
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-2-Isothiocyanatobenzol
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 42°C to 44°C
Siedepunkt 122°C to 124°C (8 mmHg)
Geruch Irritating
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 639061
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 204.08
Reinheit (%) ≥98%