Learn More
(2,6-Dichlorophenyl) Methanamin, TRC
Artikelnummer. 30377081
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30377081 2.5 g
30372392 1 g
30376068 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30377081 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4378402.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6575-27-5
Summenformel C7H7Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 176.04
Synonym 2,6-Dichlorobenzylamine, 2,6-Dichlorobenzenemethanamine
SMILES NCc1c(Cl)cccc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2,6-Dichlorophenyl)methanamine
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H,4,10H2
Formelmasse 174.9956