Learn More
2,6-Dichlorpurin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10335940 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10335940 1 g Glasflasche 1 Gramm
10551564 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10264330 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10335940 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 113700010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5451-40-1 | C5H2Cl2N4 | 189.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5451-40-1
Summenformel C5H2Cl2N4
Molekulargewicht (g/mol) 189.00
MDL-Nummer MFCD00077725
InChI-Schlüssel RMFWVOLULURGJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloropurine, 2,6-dichloro-9h-purine, 2,6-dichloro-1h-purine, 9h-purine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro purine, 2,6 dichloropurine, 2,6-dichioropurine, purine,6-dichloro, zlchem 226, 2,6-dichloro-purine
PubChem CID 5324412
IUPAC-Name 2,6-Dichloro-7H-Purin
SMILES ClC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichloropurine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 184.0°C to 186.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone and ethyl acetate
Formelmasse 189
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichloropurine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.