Learn More
2,6-Dichlorpurin, Mikromol™
Artikelnummer. 30049146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049146 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30049146 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0061.100025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,6-Dichlorpurin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloropurine
CAS 5451-40-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,6-Dichloropurine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H2 Cl2 N4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2,6-Dichloropurine
InChI-Formel InChI=1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
SMILES Clc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-9H-purin
Molekulargewicht (g/mol) 189
Menge 25 mg
Formelmasse 187,9657 g/mol