Learn More
2,6-Dichlorpyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2,6-Dichloropyrazine is used in the preparation of pyrazine and pyridine compounds as ATR kinase inhibitors. It is also used in the synthesis of oxacalixarenes containing nitrogen heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dichlorpyrazin wird bei der Herstellung von Pyrazin und Pyridinverbindungen als ATR-Kinasehemmer verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Oxacalixarenen verwendet, die Stickstoffheterocyclen enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln sowie starken Säuren und Basen.
2,6-Dichlorpyrazin wird bei der Herstellung von Pyrazin und Pyridinverbindungen als ATR-Kinasehemmer verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Oxacalixarenen verwendet, die Stickstoffheterocyclen enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln sowie starken Säuren und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichloropyrazine |
Schmelzpunkt | 52°C to 56°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2439 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol and methanol. |
Formelmasse | 148.98 |
Reinheit (%) | 99% |