Learn More
2,6-Dichlorpyridin-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10754203
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10754203 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10754203 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF04500DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichloropyridin-4-amine
CAS 2587-02-2, 2588-04-7
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H5Cl2N2
Menge 1 g
Synonym 4-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-aminopyridine, 2,6-dichloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-4-pyridylamine, 2,6-dichloropyridin-4-ylamine, 2,6-dichloro-4-amino pyridine, 2,6-dichloro-4-pyridinamine, pubchem5530, acmc-1cot2
InChI-Schlüssel WAEZOSSWRXDWAX-UHFFFAOYSA-O
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)N
IUPAC-Name 2,6-Dichlorpyridin-4-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 164.01
PubChem CID 137652
Formelmasse 163.01
Reinheit (%) 97%