Learn More
2,6-Dichlorpyridin-3-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30386797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386797 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386797 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4358335G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic Acid
CAS 38496-18-3
Summenformel C6 H3 Cl2 N O2
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
IUPAC-Name 2,6-Dichlorpyridin-3-Carboxylsäure
Molekulargewicht (g/mol) 192
Formelmasse 190.9541