Learn More
2,6-Dichlorochinon-4-Chloroimid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H |
| Formelmasse | 208.9202 |