Learn More
2,6-Dichlorterephthalsäure, TRC
Artikelnummer. 30382918
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30382918 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382918 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43623050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloroterephthalic acid
CAS 116802-97-2
Summenformel C8 H4 Cl2 O4
Menge 50 mg
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2,6-dichloro-, 2,6-Dichloro-1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,6-Dichloroterephthalic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H4Cl2O4/c9-4-1-3(7(11)12)2-5(10)6(4)8(13)14/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1cc(Cl)c(C(=O)O)c(Cl)c1
IUPAC-Name 2,6-Dichlorterephthalsäure
Molekulargewicht (g/mol) 235.02
Formelmasse 233.9487