Learn More
2,6-Difluor-3-Hydroxybenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494947 250 mg 250 Milligramm
15484947 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32250.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 152434-88-3 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152434-88-3
Summenformel C7H4F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.104
MDL-Nummer MFCD08275284
InChI-Schlüssel NHGSYGIEJAONJB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 594111
IUPAC-Name 2,6-Difluor-3-Hydroxybenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C(=C1O)F)C=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 2,6-difluoro-3-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2,6-difluoro-3-hydroxy, acmc-1c55f, 2,4-difluoro-3-formylphenol, #, benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-hydroxy, 2,6-bis fluoranyl-3-oxidanyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-hydroxy-9ci
Formelmasse 158.11
Reinheit (%) 95%