Learn More
2,6-Difluor-4-methoxybenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11416030
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416030 1 g 1 Gramm
11426030 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416030 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26576.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94278-68-9
Summenformel C8H7BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 237.044
MDL-Nummer MFCD04115925
InChI-Schlüssel JCRQCVDDBZVTMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoro-4-methoxybenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-difluoro-5-methoxybenzene, 2-bromomethyl-1,3-difluoro-5-methoxy-benzene, 2-bromomethyl-1,3-bis fluoranyl-5-methoxy-benzene
PubChem CID 3354272
IUPAC-Name 2-(brommethyl)-1,3-difluor-5-methoxybenzol
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)F)CBr)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Schmelzpunkt 43°C to 46°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 237.04
Reinheit (%) 97%