Learn More
2',6'-Difluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10071694 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10071694 5 g Glasflasche 5 Gramm
10716305 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10071694 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 214290050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 13670-99-0
Summenformel C8H6F2O
Molekulargewicht (g/mol) 156.13
MDL-Nummer MFCD00000328
InChI-Schlüssel VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',6'-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethanone, 2,6-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-difluorophenyl, acetophenone, 2',6'-difluoro, 1-acetyl-2,6-difluorobenzene, fr cf bv1, pubchem4218, intermediates-zcf02054
PubChem CID 83643
IUPAC-Name 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2', 6'-Difluoroacetophenone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1900g/mL
Siedepunkt 76.0°C to 79.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3COCH3
Brechungsindex 1.48
Menge 5 g
Relative Dichte 1.19
Formelmasse 156.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke