Learn More
2,6-Difluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676392 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10676392 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10317850 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10331194 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10676392 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 188270250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 5509-65-9 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5509-65-9
Summenformel C6H5F2N
Molekulargewicht (g/mol) 129.11
MDL-Nummer MFCD00007655
InChI-Schlüssel ODUZJBKKYBQIBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-phenylamine, 2,6-difluoro aniline, 2,6-difluorobenzenamine, 2,6-difluoranilin, 2,6 difluoroaniline, 2,6-diflouroaniline, pubchem4034, 2,6-difuluoroaniline
PubChem CID 79647
IUPAC-Name 2,6-Difluoranilin
SMILES NC1=C(F)C=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Difluoroaniline
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.1990g/mL
Siedepunkt 51°C to 52°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 43°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3NH2
Brechungsindex 1.5070 to 1.509
Menge 25 mL
Beilstein 03, 727H
Relative Dichte 1.199
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 129.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Difluoroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.