Learn More
2,6-Difluoroaniline, TRC
Artikelnummer. 30006211
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006211 5 g 5 Gramm
30007384 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006211 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4455305G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5509-65-9
Summenformel C6H5F2N
Molekulargewicht (g/mol) 129.11
Synonym 2,6-Difluorobenzenamine, 2,6-Difluorobenzeneamine, 2,6-Difluorophenylamine, NSC 127234;
SMILES Nc1c(F)cccc1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoroaniline
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H5F2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Formelmasse 129.039