Learn More
2,6-Difluorbenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30368970
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368970 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368970 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44604050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluorobenzonitrile
CAS 1897-52-5
Summenformel C7H3F2N
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
SMILES Fc1cccc(F)c1C#N
IUPAC-Name 2,6-Difluorbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 139.1
Formelmasse 139.0234