Learn More
2,6-Difluorobenzyl chloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Difluorobenzyl chloride |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5ClF2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2 |
| Formelmasse | 162.0048 |