Learn More
2,6-Dihydroxynaphthalin, TRC
Artikelnummer. 30385999
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385999 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385999 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4535202.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dihydroxynaphthalene
CAS 581-43-1
Summenformel C10H8O2
Menge 2.5 g
Synonym 2,6-Naphthalenediol, 2,6-Dihydroxynaphthaline, 2,6-Naphthohydroquinone, 2-Hydroxy-6-naphthol, 6-Hydroxy-2-naphthol, C.I. 76640, NSC 62687
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-5-10(12)4-2-8(7)6-9/h1-6,11-12H
SMILES Oc1ccc2cc(O)ccc2c1
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
Formelmasse 160.0524