Learn More
2,6-Dijod-4-(trifluormethyl)phenol, 97 %
Artikelnummer. 15476487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476487 250 mg 250 Milligramm
15466487 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33645.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 169255-50-9
Summenformel C7H3F3I2O
Molekulargewicht (g/mol) 413.904
MDL-Nummer MFCD20486163
InChI-Schlüssel PFTYBCBURDKLTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diiodo-4-trifluoromethyl phenol
PubChem CID 10309908
IUPAC-Name 2,6-Diiod-4-(trifluormethyl)phenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1I)O)I)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Diiodo-4-(trifluoromethyl)phenol
Schmelzpunkt 104°C to 105°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 413.9
Reinheit (%) 97%