Learn More
2,6-Diisopropylanilin, TRC
Artikelnummer. 30378730
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378730 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378730 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4599405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,6-Diisopropylaniline
CAS 24544-04-5
Summenformel C12H19N
Menge 5 g
Synonym 2,6-Diisopropyl- aniline, 2,6-Bis(1-methylethyl)aniline, 2,6-Bis(1-methylethyl)benzenamine, 2,6-Diisopropylphenylamine, N-(2,6-Diisopropylphenyl)amine
InChI-Formel InChI=1S/C12H19N/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,13H2,1-4H3
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N
Molekulargewicht (g/mol) 177.29
Formelmasse 177.1517